Merck
P3794
Procyclidine hydrochloride
Synonim(y):
α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-pyrrolidinepropanol
Wybierz wielkość
1 G
655,00 zł
5 G
1870,00 zł
655,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H29NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.90
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
216-141-8
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
InChI key
ZFSPFXJSEHCTTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
form
solid
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1567004BP296SML2169
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
-
Biochem/physiol Actions
Procyclidine is a synthetic anti-cholinergic agent and atropine-like antispasmodic. It exhibits therapeutic effects against Parkinson′s disease and schizophrenia. Procyclidine acts as a muscarinic receptor antagonist. It also affects N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamine and nicotinic acetylcholine receptors to a lower extent.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of procyclidine on eye movements in schizophrenia
Ettinger U, et al.
Neuropsychopharmacology, 28(12), 2199-2208 (2003)