P3733
Hamilton® Softgrip® fixed-volume pipette
volume 10 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
opis
At 100% volume (Accuracy within ±0.80%, Precision within ±0.40%)
Właściwości
electronic: no
single-channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 55019-03
pojemność
10 μL
kolor
purple
Opis ogólny
Takie same ergonomiczne cechy jak pipeta o regulowanej objętości Hamilton Softgrip.
Każda pipeta SoftGrip jest kalibrowana w firmie Hamilton przy użyciu wzorców zgodnych z NIST. Certyfikat kalibracji dokumentujący dokładność i precyzję jest dostarczany w opakowaniu wraz z niezwilżalnymi etykietami do ponownej kalibracji na potrzeby serwisu w terenie i ponownej kalibracji.
- Mniejszy dyskomfort dłoni i nadgarstka w porównaniu z innymi pipetami podczas długotrwałego użytkowania
- Wielopunktowe kodowanie kolorami ułatwia identyfikację objętości
Każda pipeta SoftGrip jest kalibrowana w firmie Hamilton przy użyciu wzorców zgodnych z NIST. Certyfikat kalibracji dokumentujący dokładność i precyzję jest dostarczany w opakowaniu wraz z niezwilżalnymi etykietami do ponownej kalibracji na potrzeby serwisu w terenie i ponownej kalibracji.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Softgrip is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)