Merck
P3626
Phe-Gly-Gly-Phe
≥97% (HPLC)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.47
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C22H26N4O5/c23-17(11-15-7-3-1-4-8-15)21(29)25-13-19(27)24-14-20(28)26-18(22(30)31)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14,23H2,(H,24,27)(H,25,29)(H,26,28)(H,30,31)
InChI key
NWFLONJLUJYCNS-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)