Merck
P3545
Sigma-Aldrich
DL-Δ1-Pyrroline-5-carboxylic acid 2,4-dinitrophenylhydrazine hydrochloride double salt
~95%
About This Item
Wzór liniowy:
C11H14N5O6Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
~95%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.OC(=O)C1CCC=N1.NNc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Zastosowanie
Stable source of glutamic semialdehyde
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Properties and analysis of a stable derivative of pyrroline-5-carboxylic acid for use in metabolic studies.
V A Mezl et al.
Analytical biochemistry, 74(2), 430-440 (1976-08-01)