Przejdź do
P3490
Ponasterone A
≥65%
Synonim(y):
2β,3β,14α,20R,22R-Pentahydroxy-5β-cholest-7-en-6-one, 25-Deoxy-20-hydroxyecdysone, 25-Deoxyecdysterone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
powder
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
concentration
≥65%
solubility
ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H44O6/c1-15(2)6-7-23(31)26(5,32)22-9-11-27(33)17-12-19(28)18-13-20(29)21(30)14-24(18,3)16(17)8-10-25(22,27)4/h12,15-16,18,20-23,29-33H,6-11,13-14H2,1-5H3/t16-,18-,20+,21-,22-,23+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChI key
PJYYBCXMCWDUAZ-JJJZTNILSA-N
Application
Ponasterone A has been used to induce the expression of human huntingtin (HTT).[1]
Suitable as an inducer of ecdysone-inducible mammalian expression system.
Biochem/physiol Actions
Ponasterone A is an analogue of ecdysone.
Ponasterone A is an insect hormone, involved in regulating metamorphosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E9004SML2385O3125
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
ethanol: soluble
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL (cold), ethanol: 10 mg/mL, H2O: 50 mg/mL (hot)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)