Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 29 050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.68
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-383-4
Beilstein/REAXYS Number:
3597948
MDL number:
29 050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
mp
158-162 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
SWVMLNPDTIFDDY-FVGYRXGTSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mp 158-162 °C (lit.) | mp - | mp 192 °C (dec.) (lit.) | mp 64 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?