Merck
P3116
[pSer392]-p53
>90% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[pSer392]-p53, >90% (HPLC), solid
assay
>90% (HPLC)
form
solid
mol wt
943
composition
Peptide content, ~80%
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Positive control peptide for the [Ser392]-p53 rabbit polyclonal antibody.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P3116-.1MG04061831590272