Merck
P3079
Sigma-Aldrich
1-Myristoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~97% (positional purity of fatty acids), ~99% (TLC), lyophilized powder
Synonim(y):
L-α-Phosphatidylcholine, β-oleoyl-γ-myristoyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H78NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
732.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~97% (positional purity of fatty acids)
~99% (TLC)
Postać
lyophilized powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3