Merck
P3005
Sigma-Aldrich
6-n-Propoxypurine
≥99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99%
Postać
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCOC1=NC=NC2=C1NC=N2
InChI
1S/C8H10N4O/c1-2-3-13-8-6-7(10-4-9-6)11-5-12-8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,10,11,12)
Klucz InChI
UQQKEKTYLCCYSN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3