Merck
P2990
Prion PrP N-Terminal Peptide Fragment 79-97
solid
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Pozwól nam pomóc
form
solid
mol wt
27-30 kDa
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Biochem/physiol Actions
N-terminal fragment of the protease resistant prion protein (PrP).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P2990-1MG04061823013666