Przejdź do
InChI
1S/C125H199N39O33S/c1-63(2)47-83(112(185)149-79(34-37-94(130)166)107(180)159-91(56-99(173)174)119(192)164-101(67(9)10)122(195)160-88(53-71-59-138-62-143-71)116(189)158-89(54-95(131)167)117(190)161-92(123(196)197)50-68-25-13-12-14-26-68)153-105(178)76(31-19-22-43-128)145-103(176)75(30-18-21-42-127)144-104(177)77(32-23-44-139-124(133)134)147-111(184)84(48-64(3)4)154-114(187)86(51-69-57-141-74-29-16-15-27-72(69)74)156-108(181)81(36-39-98(171)172)151-121(194)100(66(7)8)163-110(183)78(33-24-45-140-125(135)136)146-106(179)80(35-38-97(169)170)148-109(182)82(40-46-198-11)150-120(193)93(60-165)162-118(191)90(55-96(132)168)157-113(186)85(49-65(5)6)155-115(188)87(52-70-58-137-61-142-70)152-102(175)73(129)28-17-20-41-126/h12-16,25-27,29,57-59,61-67,73,75-93,100-101,141,165H,17-24,28,30-56,60,126-129H2,1-11H3,(H2,130,166)(H2,131,167)(H2,132,168)(H,137,142)(H,138,143)(H,144,177)(H,145,176)(H,146,179)(H,147,184)(H,148,182)(H,149,185)(H,150,193)(H,151,194)(H,152,175)(H,153,178)(H,154,187)(H,155,188)(H,156,181)(H,157,186)(H,158,189)(H,159,180)(H,160,195)(H,161,190)(H,162,191)(H,163,183)(H,164,192)(H,169,170)(H,171,172)(H,173,174)(H,196,197)(H4,133,134,139)(H4,135,136,140)/t73-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,100-,101-/m0/s1
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]cn4)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
InChI key
VFUXFEHDZJLJEA-HQIUGSBTSA-N
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PTH(5741)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?