Merck
P2738
Sigma-Aldrich
PPNDS
solid
Synonim(y):
Pyridoxal-5′-phosphate-6-(2′-naphthylazo-6′-nitro-4′,8′-disulfonate) tetrasodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H11N4O14PS2 · Na4
Masa cząsteczkowa:
694.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
kolor
dark red
rozpuszczalność
H2O: 38 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2cc(c3cc(cc(c3c2)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)c1COP([O-])([O-])=O
informacje o genach
human ... P2RX1(5023)
Działania biochem./fizjol.
P2X1 Purinoreceptor antagonist.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Lindström et al.
European journal of pharmacology, 387(1), 19-25 (2000-01-14)
ECL cells co-secrete histamine and pancreastatin, a chromogranin A-derived peptide, in response to gastrin. The aim of the study was to explore possible ways to deplete ECL cells of histamine without affecting pancreastatin and to examine how histamine depletion affects