Merck
P2530
Sigma-Aldrich
[Tyr43]-PTH Fragment 43-68 human
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Tyr-Arg-Asp-Ala-Gly-Ser-Gln-Arg-Pro-Arg-Lys-Lys-Glu-Asp-Asn-Val-Leu-Val-Glu-Ser-His-Glu-Lys-Ser-Leu-Gly
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C126H208N42O43
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2999.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (HPLC)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)Cc3ccc(O)cc3)C(C)C)C(C)C)C(=O)NCC(O)=O
informacje o genach
human ... PTH(5741)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Orwoll et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 105(2), 247-253 (1985-02-01)
Parathyroid hormone (PTH) radioimmunoassays have conventionally utilized [125I]bPTH1-84 as a radioligand, but more region-specific PTH assays are now possible with the use of recently available synthetic PTH peptides as standards and radioligands. A radioiodination procedure has been developed that utilizes