Merck
P2502
Sigma-Aldrich
PTH-serine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O2S/c13-6-8-9(14)12(10(15)11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2,(H,11,15)
Klucz InChI
HRXXSWPUYDARQL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3