Key Documents
P2495
Phalloidin, Coumarin Labeled
for actin detection
About This Item
Postać
solid
rozpuszczalność
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless to light yellow-green
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C62H75N11O15S2/c1-8-71(9-2)36-18-19-38-30(3)50(61(86)88-46(38)22-36)34-14-16-35(17-15-34)73-49(77)25-47(60(73)85)89-21-20-48(76)63-29-62(7,87)26-43-55(81)64-32(5)53(79)70-51(33(6)74)57(83)68-44-28-90-58-40(39-12-10-11-13-41(39)69-58)24-42(54(80)67-43)66-52(78)31(4)65-56(82)45-23-37(75)27-72(45)59(44)84/h10-19,22,31-33,37,42-45,47,51,69,74-75,87H,8-9,20-21,23-29H2,1-7H3,(H,63,76)(H,64,81)(H,65,82)(H,66,78)(H,67,80)(H,68,83)(H,70,79)/t31-,32-,33-,37-,42-,43-,44-,45-,47?,51+,62+/m0/s1
Klucz InChI
GNSRKMXDGGXWDM-AZPABDIKSA-N
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3