Merck
P2251
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalaninamide hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
ciąg SMILES
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(N)=O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3