Merck
P2002
PTH-norvaline
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2OS/c1-2-6-10-11(15)14(12(16)13-10)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10H,2,6H2,1H3,(H,13,16)
InChI key
ZUNXHUPAUYHHBT-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P2002-100MG04061831590234