Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 nmol | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2180,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol
UV absorption
λ: 382-388 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description suitable for fluorescence, ≥90.0% (sum of isomers, HPLC) | description suitable for fluorescence |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90.0% (sum of isomers, HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?