Merck
P1777
1,2-Di(palmitoyl-d31)-sn-glycero-3-phosphocholine
98 atom % D
Synonim(y):
1,2-Di(perdeuterohexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H18D62NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
796.42
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+62
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)