Merck
P1752
PTH-methionine sulfone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)CCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)