Merck
P1679
Sigma-Aldrich
Potassium tetrachloroplatinate(II)
Synonim(y):
Potassium platinum(II) chloride
About This Item
Wzór liniowy:
K2PtCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
gęstość
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Klucz InChI
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Cechy i korzyści
Reacts with bis(dithiolates) to form metal-bis(dithiolates) with applications in laser Q-switch materials, liquid crystals, optical CD recording media, bar code materials and superconductivity. Reacts with capping polymers to form shape-control colloidal platinum nanoparticles for catalysis and photocatalysts.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges