Merck
P1628
N-Phthaloyl-DL-α-aminobutyric Acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.22
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)