Merck
P1627
Sigma-Aldrich
PTH-methionine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CSCCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2OS2/c1-17-8-7-10-11(15)14(12(16)13-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,13,16)
Klucz InChI
KALSXWPXUWRLOH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3