Merck
P1326
Prostaglandin E1-[5,6-3H(N)]
aqueous ethanol solution
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H35O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
25-60 Ci/mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@@H](O)\C=C\[C@@H]1[C@@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(O)=O
Packaging
Packaged under Nitrogen
Physical form
Ethanol: water (70:30) solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Blood, Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64742-89-8 + 71-43-2 + 75-07-0 + 108-88-3 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)