Merck
P1176
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monooctadecyl ether
Synonim(y):
C18E6, Octadecylhexaglycol, Polyoxyethylene (6) stearyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17(OCH2CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
non-ionic
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)