Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 344,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 699,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.14
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-799-1
Beilstein/REAXYS Number:
150294
MDL number:
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
~95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(O)c2nccnc2n1
InChI
1S/C6H5N5O/c7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-1-2-9-4/h1-2H,(H3,7,9,10,11,12)
InChI key
HNXQXTQTPAJEJL-UHFFFAOYSA-N
Application
Pterine has been used:
- in photochemicals assay for inducing DNA damage
- as a substrate in xanthine oxidase assay
- as a standard in thin layer chromatography (TLC) for quantifying pterine from microbes
Biochem/physiol Actions
Pterine consists of pyrazine and pyrimidine with substitutions in keto and amino group. Pterine is present in all organisms including cyanobacteria. It acts as a cofactor for redox enzymes and serves as a precursor for folic acid synthesis. Pterine from the butterfly wings absorb light and elicit incoherent scattering. Pterine induces alterations in DNA by hydroxylation of deoxyguanosine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ~95% | assay ≥93% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 97% |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
hcodes
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?