Key Documents
P1123
PD 81,723
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(2-Amino-4,5-dimethyl-3-thienyl)-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
warunki przechowywania
protect from light
under inert gas
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: ~13 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1sc(N)c(c1C)C(=O)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H12F3NOS/c1-7-8(2)20-13(18)11(7)12(19)9-4-3-5-10(6-9)14(15,16)17/h3-6H,18H2,1-2H3
Klucz InChI
KKDKAWKYGCUOGR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3