Merck
P1076
Palmitic acid-[9,10-3H]
ethanol solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
ethanol solution
extent of labeling
30-60 Ci/mmol
mass shift
M+4
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[3H]C(CCCCCC)C([3H])CCCCCCCC(O)=O
Gene Information
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kumar Chokalingam et al.
Tissue engineering. Part A, 15(9), 2561-2570 (2009-02-05)
The objectives of this study were to determine how tensile stimulation delivered up to 14 days in culture influenced type I collagen gene expression in stem cells cultured in collagen sponges, and to establish if gene expression, measured using a