Informacje o tej pozycji
biological source
synthetic (organic)
assay
~95%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OC[C@H](N)C(O)=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C42H78NO10P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49)/b19-17-,20-18-/t38-,39-/m0/s1
InChI key
WTBFLCSPLLEDEM-MDZJKYSESA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P1060-25MG | 04061832796116 |
| P1060-5MG | 04061832796123 |
| P1060-10MG | 04061834353935 |