Merck
P1002
PTH-isoleucine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-771-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16N2OS/c1-3-9(2)11-12(16)15(13(17)14-11)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11H,3H2,1-2H3,(H,14,17)
InChI key
NMRFWXLNHGJLIU-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)