Merck
P0896
Diethyl pimelate
~97% (capillary GC)
Synonim(y):
Diethyl heptanedioate, Pimelic acid diethyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCO(CH2)5COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
EC Number:
218-083-9
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1710126
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~97% (capillary GC)
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
bp
192-194 °C/100 mmHg (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-3-14-10(12)8-6-5-7-9-11(13)15-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
LKKOGZVQGQUVHF-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)