Informacje o tej pozycji
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
packaging
pkg of 10 μmol
color
white
solubility
H2O: freely soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(nc12)N5CCCCC5
InChI
1S/C15H21N6O6P.Na/c16-12-9-13(18-7-17-12)21(15(19-9)20-4-2-1-3-5-20)14-10(22)11-8(26-14)6-25-28(23,24)27-11;/h7-8,10-11,14,22H,1-6H2,(H,23,24)(H2,16,17,18);/q;+1/p-1/t8-,10-,11-,14-;/m1./s1
InChI key
FNCWZMQKRRKCEF-ZBMQJGODSA-M
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P0872-1VL | 04061838164407 |