Merck
P0769
D(−)3-Phosphoglyceric acid trisodium salt
~95%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H4O7PNa3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.00
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].O[C@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7O7P.Na.H/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;/t2-;;/m1../s1
InChI key
SPGDBDZRPZJUJL-YBBRRFGFSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)