Kluczowe dokumenty
P0713
Anti-Protein Kinase Cζ antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonim(y):
Anti-PKC ζ
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
antigen 78 kDa
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
metody
microarray: suitable
western blot: suitable using rat brain extract and mouse NIH3T3 fibroblast cell lysate
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Prkcz(18762)
rat ... Prkcz(25522)
Opis ogólny
Immunogen
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3