Przejdź do
P0667
Parthenolide
≥98% (HPLC), NF-κB activation inhibitor, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
558,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Parthenolide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
115-116 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(CC[C@]12[H])=C/CC[C@]3(C)[C@H](O3)[C@]1(OC(C2=C)=O)[H]
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13+,15+/m0/s1
InChI key
KTEXNACQROZXEV-ZRPLFPEYSA-N
Application
Parthenolide has been used:
  • in the crystallization with vasohibin 1 (VASH1) to study tubulin detyrosination inhibition[1]
  • as an inhibitor of nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) and signal transduction and activation of transcription (STAT) inhibitor to study its effects on the cytoadhesion of CD36-binding Plasmodium falciparum-infected erythrocytes (IECD36)[2]
  • as a lipophilic agent to study its effects on the production of interleukin?13 and interferon?γ by peripheral blood-derived CD8+ T cells[3]
Biochem/physiol Actions
Anti-inflammatory agent that inhibits NF-κB activation.
Parthenolide is a sesquiterpene lactone present abundantly in the leaves and flowers of Tanacetum parthenium.[4] It exhibits anti-cancer properties for the treatment of invasive cancers.[5] Parthenolide exhibits therapeutic effects against inflammation and migraine.[5] It plays a role in signal transduction and activation of transcription (STAT)-inhibition-mediated transcriptional repression of pro-apoptotic genes.[6]
Other Notes
Sesquiterpene lactone found in feverfew (Tanacetum parthenium) and other plants.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
566313598226662107
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
115-116 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... ELA2(1991), IKBKG(8517), NFKB1(4790), NKAP(79576), NKRF(55922)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Parthenolide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)