Merck
P0607
Sigma-Aldrich
Anti-Presenilin-2, N-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AD3L, Anti-AD4, Anti-PS2, Anti-PSEN2, Anti-Presenilin 2 (Alzheimer 4), Anti-STM2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 28 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry (frozen sections): 2 μg/mL using 4% paraformaldehyde-fixed mouse brain tissue
western blot: 1-2 μg/mL using mouse or rat brain extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSEN2(5664)
mouse ... Psen2(19165)
rat ... Psen2(81751)
Specyficzność
Detects an N-terminal proteolytic fragment. Additional bands are observed, probably corresponding to aggregated, modified, or intact PS-2.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 7-24 of the N-terminal of human presenilin-2 (PS-2). The sequence is the same in mouse and rat.
Postać fizyczna
Solution in in 0.05 M sodium phosphate buffer, pH 7.5, containing 0.2% gelatin and 0.1% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3