Merck
P0392
Pinacyanol chloride
Synonim(y):
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine chloride, 2,2′-Trimethinequinocyanine chloride, Quinaldine blue
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.93
EC Number:
220-457-1
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
270 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)\C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.ClH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FVMNARAKYNRZID-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)