Merck
P0385
Sigma-Aldrich
Pentadecyl acetate
~99% (capillary GC)
Synonim(y):
Pentadecanyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~99% (capillary GC)
Postać
liquid
grupa funkcyjna
ester
typ lipidu
saturated FAs
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-17(2)18/h3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
AAAIZLQILBFRTJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves