Merck
P0251
Phenolphthalein disulfate tripotassium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H13O11S2K3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
646.77
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].OC(c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1)(c2ccc(OS([O-])(=O)=O)cc2)c3ccccc3C([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)