Kluczowe dokumenty
P0248
PNU-37883A
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
N-(1-Adamantyl)-N′-cyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine hydrochloride
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: ~23 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.C1CCC(CC1)\N=C(/NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)N5CCOCC5
informacje o genach
human ... KCNJ8(3764)
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3