Kluczowe dokumenty
P0117
Monoclonal Anti-PIAS3 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone PIA3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Protein Inhibitor of Activated STAT 3
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PIA3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~68 kDa (additional band at 44 kDa may be present)
reaktywność gatunkowa
chicken, mouse, canine, human, bovine
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HepG2 total cell extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIAS3(10401)
mouse ... Pias3(229615)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Działania biochem./fizjol.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3