Merck
P0057
Sigma-Aldrich
PPBP maleate
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
4-PPBP maleate, 4-phenyl-1-(4-phenylbutyl)-piperidine maleate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N · xC4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.45 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: >20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C(CCc1ccccc1)CN2CCC(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H27N.C4H4O4/c1-3-9-19(10-4-1)11-7-8-16-22-17-14-21(15-18-22)20-12-5-2-6-13-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9-10,12-13,21H,7-8,11,14-18H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Klucz InChI
OASPNIMFGJVLES-BTJKTKAUSA-N
Działania biochem./fizjol.
PPBP maleate is a potent σ1 receptor ligand. PPBP is a very potent agonist of σ1 receptor (Ki = 0.8 nM).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma receptors may constitute favorable targets for drug design in conditions such as psychiatric and movement disorders, amnesia, depression, cancer, inflammation and cocaine addiction.