Kluczowe dokumenty
P0048
Pemoline
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-5-phenyl4(5H)-oxazolone, Phenylisohydantoin
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kontrola substancji
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.2; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
rozpuszczalność
DMSO: 28 mg/mL
inicjator
Boehringer Ingelheim
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-9-11-8(12)7(13-9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H2,10,11,12)
Klucz InChI
NRNCYVBFPDDJNE-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.