Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.26
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
solubility
0.02 M potassium phosphate: soluble 2 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
NC1=NC(=O)c2ncn(CCC(CO)CO)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O3/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-5-15(8)2-1-6(3-16)4-17/h5-6,16-17H,1-4H2,(H3,11,13,14,18)
InChI key
JNTOCHDNEULJHD-UHFFFAOYSA-N
Application
Penciclovir is a selective antiherpesvirus agent, particularly against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) and varicella-zoster virus (VZV)[1].
Biochem/physiol Actions
Penciclovir is converted to its active form, penciclovir triphosphate, by cellular kinases. It inhibits viral DNA polymerase by competing with deoxyguanosine triphosphate. It inhibits DNA synthesis of virus-infected cells. Penciclovir has in vitro activity against herpes simplex virus types 1 (HSV-1) and 2 (HSV-2). It does not inhibit DNA synthesis in non-infected cells. Mode of resistance is via qualitative changes in viral thymidine kinase or DNA polymerase[2].
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum viruses | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum viruses | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| solubility 0.02 M potassium phosphate: soluble 2 mg/mL | solubility H2O: 0.5 mg/mL, clear (warmed) | solubility 0.1 M HCl: 10 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penciclovir
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?