Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
Streptomyces platensis
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=C[C@]2(C[H])[C@H]3CC[C@@](O3)([H])C2C1CCC(CNC4=C(O)C=CC(C(O)=O)=C4O)=O
InChI
1S/C22H25NO7/c1-22-9-8-14(25)12(18(22)16-6-7-17(22)30-16)3-2-11(24)10-23-19-15(26)5-4-13(20(19)27)21(28)29/h4-5,8-9,12,16-18,23,26-27H,2-3,6-7,10H2,1H3,(H,28,29)/t12?,16-,17+,18?,22+/m0/s1
Application
Biochem/physiol Actions
Mode of action: Selectively inhibits lipid biosynthesis by targeting FabF/B within the fatty acid synthesis pathway.
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacteria.
Other Notes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?