Kluczowe dokumenty
OH83021332GB
Ohaus® Explorer® Analytical Balance
Model EX224, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 83021332GB
zakres pomiaru nośności
220 g, resolution: 0.1 mg
Opis ogólny
Seria wag analitycznych OHAUS Explorer łączy w sobie nowoczesne funkcje i elementy konstrukcyjne, oferując niezrównaną funkcjonalność w linii wysokowydajnych wag niespotykanych na rynku. Te inteligentne i intuicyjne wagi oraz wszystkie ich inteligentne funkcje upraszczają nawet najbardziej złożone pomiary laboratoryjne.
Zastosowanie
Ważenie, liczenie części, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/ dynamiczne, napełnianie, sumowanie/statystyka, recepturowanie, ważenie różnicowe, określanie gęstości, utrzymywanie wartości szczytowej, kalkulacja kosztów składników, regulacja pipet, SQC.
Cechy i korzyści
Wybierane filtry środowiskowe, automatyczne tarowanie, wybierane przez użytkownika punkty kalibracji zakresu, blokada oprogramowania i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje drukowania danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektu i użytkownika, automatyczny tryb gotowości, do 14 języków obsługi
Informacje prawne
Explorer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)