Kluczowe dokumenty
OH30429838
Ohaus® Pioneer® Analytical Balance
Model PX124, weighing capacity 120 g, resolution: 0.0001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30429838
zakres pomiaru nośności
120 g, resolution: 0.0001 g
śr. szalki
9 cm
Opis ogólny
Pioneer PX łączy w sobie podstawowe funkcje ważenia z konkurencyjną wydajnością, oferując wysoką dokładność i powtarzalność w zastosowaniach laboratoryjnych, przemysłowych i edukacyjnych. PX jest przystępny cenowo i intuicyjnie zaprojektowany do inteligentnej obsługi z wyświetlaczem w drugiej linii dla dodatkowych informacji oraz łącznością USB i RS232 dla łatwej komunikacji.
Zastosowanie
Ważenie podstawowe, liczenie części, ważenie procentowe, ważenie zwierząt, określanie gęstości
Cechy i korzyści
Pioneer PX łączy w sobie podstawowe funkcje ważenia z konkurencyjną wydajnością, oferując wysoką dokładność i powtarzalność w zastosowaniach laboratoryjnych, przemysłowych i edukacyjnych. PX jest przystępny cenowo i intuicyjnie zaprojektowany do inteligentnej obsługi z wyświetlaczem w drugiej linii dla dodatkowych informacji oraz łącznością USB i RS232 dla łatwej komunikacji.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Pioneer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)