About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
Polecane produkty
Materiały
epoxy shaft
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30393265
zakres pomiaru pH
2.00-12 pH unit
zakres pomiaru temperatury
0-50 °C
Opis ogólny
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
Zastosowanie
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
Cechy i korzyści
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)