Kluczowe dokumenty
OH30253069
Ohaus® Scout® Portable Touchscreen Balance
Model STX8200, weighing capacity 8200 g, resolution: 1 g, AC/DC input 230 V
Synonim(y):
przenośna waga, waga, waga laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.13
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30253069
zakres pomiaru nośności
8200 g, resolution: 1 g
Szer. szalki × dł.
14 cm × 17 cm
Opis ogólny
Idealne do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych, wagi OHAUS Scout są wyposażone w przyjazny dla użytkownika kolorowy ekran dotykowy i kompaktową konstrukcję, którą można sztaplować. Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności dzięki szybkim testom stabilności i wysokiej rozdzielczości wyników ważenia, te przenośne wagi wyznaczają nowy standard w zastosowaniach związanych z ważeniem. Ich funkcje obejmują również doskonałą ochronę przed przeciążeniem i zaawansowane opcje łączności.
Zastosowanie
Ważenie, liczenie sztuk, ważenie %, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt / ważenie dynamiczne, sumowanie, określanie gęstości, przytrzymywanie wyświetlacza, ważenie moli
Cechy i korzyści
Wskaźnik stabilności, możliwość sztaplowania z dołączoną pokrywą do przechowywania (z wyjątkiem modeli 1 mg), mechaniczne i programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem / niedociążeniem, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, automatyczne wyłączanie, automatyczne tarowanie, masa do kalibracji nachylenia dołączona do modeli do 620 g.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)