OH30253014
Ohaus® Scout® Portable Touchscreen Balance
Model STX2201, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30253014
zakres pomiaru nośności
2200 g, resolution: 0.1 g
Szer. szalki × dł.
14 cm × 17 cm
Opis ogólny
Idealne do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych, wagi OHAUS Scout są wyposażone w przyjazny dla użytkownika kolorowy ekran dotykowy i kompaktową konstrukcję, którą można sztaplować. Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności dzięki szybkim testom stabilności i wysokiej rozdzielczości wyników ważenia, te przenośne wagi wyznaczają nowy standard w zastosowaniach związanych z ważeniem. Ich funkcje obejmują również doskonałą ochronę przed przeciążeniem i zaawansowane opcje łączności.
Zastosowanie
Ważenie, liczenie sztuk, ważenie %, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt / ważenie dynamiczne, sumowanie, określanie gęstości, przytrzymywanie wyświetlacza, ważenie moli
Cechy i korzyści
Wskaźnik stabilności, możliwość sztaplowania z dołączoną pokrywą do przechowywania (z wyjątkiem modeli 1 mg), mechaniczne i programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem / niedociążeniem, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, automatyczne wyłączanie, automatyczne tarowanie, masa do kalibracji nachylenia dołączona do modeli do 620 g.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)